Learn More
Kimberly-Clark™ Hostess™ NATURA™ Essuie-mains en papier plié 2 plis, paquets de 20
Code produit 12698845
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l):
250 x 330 mm
500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in)
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l) Conditionnement
12698845 250 x 330 mm -
10311962 500 x 250 mm (19,7 x 9,8 in) 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 12698845 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.95€
    80.54€ / 20 pièces
    Économisez 7.41€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Serviettes de toilette individuelles durables pliées en forme de « C », fabriquées en Allemagne avec des fibres 100 % recyclées. Ange bleu, FSC et certifiée par l'Écolabel européen pour une garantie environnementale supplémentaire. Certifiés pour le contact alimentaire.
20 paquets x 84 feuilles blanches, 2 plis (1 680 au total) Serviettes de toilette individuelles pliées en « C » fabriquées en Allemagne avec des fibres 100 % recyclées Une solution pratique, homogène et durable Ange Bleu FSC et certifiée Écolabel européen pour une assurance environnementale supplémentaire. Certifié pour le contact alimentaire. Compatible avec le distributeur d'essuie-mains pliés Aquarius blanc (code produit 6954). Pour une solution pratique, uniforme et durable, choisissez Hostess. NATURA Serviettes pour les mains. Serviettes individuelles pliées en forme de « C », fabriquées en Allemagne avec des fibres 100 % recyclées. Compatible avec le distributeur de serviettes à mains pliées Aquarius en blanc (code produit 6954). Ange bleu, FSC et certifiée Écolabel européen pour une assurance environnementale supplémentaire. Certifiés pour le contact alimentaire. Chaque boîte contient 20 paquets de 140 feuilles double épaisseur de 25 cm x 33 cm. Feuilles 20 x 140, 2 plis (2 800 au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Serviette pliée
Longueur (impériale) 1.93 ft.
Longueur (métrique) 250 mm
Largeur (impériale) 15,55 in
Largeur (métrique) 330 mm
Matériau Papier
Couleur Naturel
Dimensions (L x l) 250 x 330 mm
Format Pliage en C
À utiliser avec (application) Solution pratique, cohérente et durable
Quantité d’emballage 2800 Paquets
Épaisseur 2 plis