Learn More
Kimberly-Clark™ Rouleau de protection de table d’examen Scott™ Extra
Description
- Feuilles à 2 épaisseurs (810 au total)
- Idéal pour protéger les banquettes et maintient des niveaux d’hygiène élevés dans l’industrie alimentaire
- Protection de qualité
- Livré dans un rouleau léger et portable
Spécification
Spécification
| Type de produit | Protection de banquette |
| Couleur | Bleu |
| Matériau | Papier traité avec des huiles non saturées |
| Dimensions (L x l) | 59 x 37 cm |
| À utiliser avec (application) | Toilettes à fort trafic |
| Longueur (impériale) | 23,2 in |
| Longueur (métrique) | 59 cm |
| Épaisseur | 2 plis |
| Quantité | 6/boîte |
| Largeur (impériale) | 14,6 in |
| Afficher plus |