Learn More
Kimberly-Clark™ Scott™ Essuie-mains en papier 1 pli, 6 rouleaux
Code produit 12724326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Conditionnement:
6 rouleaux
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
12724326 Bleu 6 rouleaux
10049751 Blanc 6 rouleaux
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12724326 Fournisseur Kimberly-Clark™ Code fournisseur 6668
Expédition estimée: 04-12-2026
Les rouleaux haute capacité sont conçus pour être détectables lors du séchage des mains dans les environnements à risque de contamination et sont parfaits pour les sanitaires et les zones de préparation des aliments très fréquentés.
  • 6 rouleaux contiennent 304 mètres de papier essuie-tout 1 pli
  • Essuie-mains en rouleau, certifiés pour le contact alimentaire et détectables, pour le séchage des mains dans les environnements à risque de contamination.
  • Fabriqué à partir d'éléments uniques Airflex Grâce à la technologie, les serviettes jetables sont douces, résistantes et très absorbantes, même mouillées.
  • Essuie-tout certifiés Ecolabel
  • Rouleau d'essuie-tout haute capacité et ultra-compressé pour un remplissage moins fréquent, idéal pour les sanitaires et les zones de préparation alimentaire très fréquentés.
  • Compatible avec une variété d'Aquarius (6959) et Kimberly-Clark Professional Distributeurs de serviettes en rouleau (9960 et 8976)
  • Plus doux, plus absorbant et plus résistant que les essuie-tout classiques, offrant une qualité constante à un prix abordable.
  • Idéal pour les zones à fort trafic où il est essentiel de réduire les coûts et la maintenance grâce à des remplissages moins fréquents.
  • Dimensions individuelles des feuilles : 19,8 cm (L). 6 rouleaux de papier essuie-tout de 304 m chacun (1 824 m au total)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Rouleau d’essuie-mains
Longueur (impériale) 15,6 po
Longueur (métrique) 304 m
Largeur (impériale) 1.96 ft.
Largeur (métrique) 200 mm
Matériau Papier
Certifications/Conformité ISO 14001, ISO 9001
Couleur Bleu
Dimensions (L x l) 304 m x 200 mm (997,4 pi x 7,9 in)
Format Rouler
À utiliser avec (application) Zones de contact alimentaire, toilettes de bureaux et d'hôtels
À utiliser avec (équipement) Aquarius™ et KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL™ Distributeurs de serviettes en rouleau
Quantité d’emballage 6/boîte
Épaisseur 1 épaisseurs