Learn More
OHAUS™ Balances de précision portatives Scout™ STX
Code produit. 15529621 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Modèle:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Temps de stabilisation:
1 sec
1,5 sec
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15529621
Marque: OHAUS™ 30253066
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La vitesse rapide de pesée et la haute résolution donnent des résultats reproductibles. Les balances de précision portatives OHAUS Scout STX offrent une navigation rapide et efficace avec un écran couleur informatif tactile. Elles proposent plusieurs modes d’application intégrés. De ce fait, même les tâches de pesée les plus complexes deviennent faciles à exécuter.
strongStructure/strongulliBoîtier en ABS, plateau en acier inox, couvercle de protection de rechange/li/ulbr /strongAffichage/strongulliÉcran LCD tactile graphique WQVGA en couleur (4,3 po en diagonale), clavier QWERTY et pavé numérique pour saisir rapidement les données BPL et BPF ainsi que d’autres données d’application/liliUn grand écran robuste permet un fonctionnement facile grâce à une structure de menu informative à icônes qui guide l’utilisateur à chaque étape de la pesée/li/ulbr /strongCaractéristiques de conception/strongulliTemps de stabilisation rapide en une seconde augmentant la productivité/liliIndicateur de niveau initial/liliUn système de protection antisurcharge supérieur intégré protège la balance dans les environnements difficiles et exigeants/liliIndicateurs de sous-charge/liliIndicateur de batterie faible et arrêt automatique/liliIndicateur de stabilité/liliÉtalonnage : étalonnage de portée externe ou de la linéarité sélectionnable par l’utilisateur / numérique avec un poids externe/liliConception compacte et fine empilable pour le stockage/liliFente de sécurité intégrée en prévention contre les vols/liliCrochet de pesée intégré sous la balance pour les applications de pesée inférieures à la balance/liliPlateforme de pesée amovible en acier inox/liliFonction Save-to-USB (enregistrer sur clé USB)/liliCommutateur de verrouillage du menu pour verrouiller une configuration spécifique de la balance/liliVerrouillage intégré pour le transport / stockage/liliNeuf langues d’exploitation (anglais, espagnol, allemand, italien, français, polonais, hongrois, tchèque et turc) pour faciliter la pesée/li/ulbr /strongFonctionnement/strongulliAdaptateur secteur (inclus) ou piles (non incluses)/li/ulbr /strongRaccordement/strongulliEn option : RS-232, hôte USB, appareil USB, Bluetooth ou Ethernet/li/ulbr /strongPare-vent/strongulliConçu avec un couvercle supérieur facile à retirer/liliProtège l’échantillon des éléments extérieurs, augmentant ainsi la vitesse et la répétabilité des mesures/li/ulstrongApplications/strongullistrongPesée/strong : détermine le poids des éléments présents sur le plateau dans l’unité de mesure sélectionnée./lilistrongPesée en pourcentage/strong : mesure le poids d’un échantillon et l’affiche en pourcentage par rapport à un poids de référence préétabli./lilistrongComptage des pièces/strong : compte le nombre de pièces sur le plateau à l’aide d’un poids uniforme./lilistrongPesée de contrôle/strong : compare le poids d’un échantillon par rapport aux limites cibles./lilistrongPesée dynamique / animale/strong : pèse un chargement d’échantillon instable et calcule la moyenne des pesées sur une certaine période./lilistrongTotalisation/strong : mesure le poids cumulé de plusieurs éléments, le total cumulé pouvant dépasser la capacité de la balance./lilistrongDétermination de la densité/strong : détermine la densité des solides ou des liquides. Grâce au crochet de pesée intégré sous la balance, il est possible de réaliser des tests de densité relative pour les objets difficiles à positionner sur le plateau de pesée./lilistrongMaintien de l’affichage/strong : maintient manuellement l’affichage du dernier poids stable ou de la première valeur de pesée stable la plus élevée./lilistrongPesée en moles/strong : mesure le poids d’un échantillon et le calcule automatiquement en moles./li/ul
Certifications
OIML F2 ou ASTM classe 4
Compliance
  • Sécurité du produit : IEC/EN 61010-1 ; UL Std. No. 61010-1
  • Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 Classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OIML F2 ou ASTM classe 4
Type de connexion En option RS-232, hôte USB, périphérique USB, Bluetooth ou transfert de données direct vers le PC, Plug-and-Play.
Capacité 620 g
Précision affichage 0,1 g
Format mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
À utiliser avec (application) Pesée générale, laboratoire, environnement industriel
Comprend Sans pare-vent
Linéarité 0,1 g
Matériau Plastique ABS, acier inoxydable
Modèle STX621
Forme du bac Rectangulaire
Reproductibilité 0,1 g
Temps de stabilisation 1 sec
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Charge de test 300 g, M1
Type Balance de précision portable
Modes de pesée Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification
Dimensions (P x L x H) 22,4 x 20,2 x 5,4 cm
Largeur (métrique) du bac 170 mm
Profondeur (métrique) du bac 140 mm
Poids (métrique) 1 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses)