Description
Structure
Écran
Caractéristiques de conception
Fonctionnement
Communication
Pare-vent
- Boîtier en ABS, plateau en acier inox, couvercle de protection de rechange
Écran
- Écran tactile couleur LCD graphique WQVGA (diagonale de 4,3 in), clavier QWERTY et pavé numérique pour une saisie rapide GLP et GMP données et autres données d'application
- Un grand écran robuste permet un fonctionnement facile grâce à une structure de menu informative à icônes qui guide l’utilisateur à chaque étape de la pesée
Caractéristiques de conception
- Temps de stabilisation rapide en une seconde augmentant la productivité
- Indicateur de niveau initial
- Un système de protection antisurcharge supérieur intégré protège la balance dans les environnements difficiles et exigeants
- Indicateurs de charge insuffisante
- Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
- Indicateur de stabilité
- Étalonnage : étalonnage de portée externe ou de la linéarité sélectionnable par l’utilisateur / numérique avec un poids externe
- Conception compacte et fine empilable pour le stockage
- Le support de sécurité intégré empêche les vols
- Pesée intégrale sous le crochet pour les applications de pesée inférieures
- Plateforme de pesée amovible en acier inox
- Fonction Save-to-USB (enregistrer sur clé USB)
- Interrupteur de verrouillage du menu pour verrouiller l’équilibre dans une configuration spécifique
- Verrouillage intégré pour le transport / stockage
- Neuf langues d’exploitation (anglais, espagnol, allemand, italien, français, polonais, hongrois, tchèque et turc) pour faciliter la pesée
Fonctionnement
- AC Adaptateur (inclus), piles (non incluses)
Communication
- RS232 en option, USB hôte, USB appareil, Bluetooth ou Ethernet
Pare-vent
- Conçu avec un couvercle supérieur facile à retirer
- Protège l’échantillon des éléments extérieurs, augmentant ainsi la vitesse et la répétabilité des mesures
- Pesée : Détermine le poids des articles sur le plateau dans l'unité de mesure sélectionnée.
- Pourcentage de pesée : mesure le poids d’un échantillon et l’affiche en pourcentage par rapport à un poids de référence préétabli.
- Comptage des pièces : Compte le nombre de pièces sur le plateau en utilisant un poids uniforme.
- Contrôle pondéral : Compare le poids d'un échantillon aux limites cibles.
- Pesage dynamique/animal : pèse un chargement d’échantillon instable et calcule la moyenne des pesées sur une certaine période.
- Totalisation : Mesure le poids cumulé de plusieurs articles et le total cumulé peut dépasser la capacité de la balance.
- Détermination de la densité : Détermine la densité des solides ou des liquides. Grâce au crochet de pesée intégré sous la balance, il est possible de réaliser des tests de densité relative pour les objets difficiles à positionner sur le plateau de pesée.
- Maintien de l'affichage : Maintient manuellement le dernier poids stable ou la première valeur de poids stable la plus élevée affichée.
- Pesage en moles : Mesure automatiquement le poids d'un échantillon et le convertit en moles.
Certifications
OIML F2 ou ASTM classe 4
Compliance
- Sécurité du produit : IEC/EN 61010-1 ; UL Std. No. 61010-1
- Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 Classe B
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | OIML F2 ou ASTM classe 4 |
| Type de connexion | En option RS-232, hôte USB, périphérique USB, Bluetooth ou transfert de données direct vers le PC, Plug-and-Play. |
| Capacité | 8,2 kg |
| Précision affichage | 1 g |
| Format | mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk |
| À utiliser avec (application) | Pesée générale, laboratoire, environnement industriel |
| Comprend | Sans pare-vent |
| Linéarité | 1 g |
| Matériau | Plastique ABS, acier inoxydable |
| Modèle | STX8200 |
| Afficher plus |