Learn More
OHAUS™ Balances de précision portatives Scout™ STX
Code produit 15589611 Tous les produits Ohaus Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité:
120 g
220 g
420 g
620 g
1200 g
2,2 kg
6,2 kg
8,2 kg
Précision affichage:
0,001 g
0,01 g
0,1 g
1 g
Modèle:
STX1202
STX123
STX2201
STX2202
STX222
STX223
STX421
STX422
STX6201
STX621
STX622
STX8200
Temps de stabilisation:
1,5 s
1 s
Conditionnement:
1 pièce
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité Précision affichage Modèle Temps de stabilisation Conditionnement
15589611 620 g 0,01 g STX622 1 s 1 pièce
15519621 420 g 0,1 g STX421 1 s 1 pièce
15529621 620 g 0,1 g STX621 1 s 1 pièce
15549611 120 g 0,001 g STX123 1,5 s 1 pièce
15559611 220 g 0,001 g STX223 1,5 s 1 pièce
15569611 220 g 0,01 g STX222 1 s 1 pièce
15579611 420 g 0,01 g STX422 1 s 1 pièce
15599611 1200 g 0,01 g STX1202 1,5 s 1 pièce
15509621 2,2 kg 0,01 g STX2202 1,5 s 1 pièce
15539621 2,2 kg 0,1 g STX2201 1 s 1 pièce
15549621 6,2 kg 0,1 g STX6201 1 s 1 pièce
15559621 8,2 kg 1 g STX8200 1 s 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 15589611 Fournisseur OHAUS™ Code fournisseur 30253062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1114.05€
    955.01€ / 1 pièces
    Économisez 159.04€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
La vitesse rapide de pesée et la haute résolution donnent des résultats reproductibles. Les balances de précision portatives OHAUS Scout STX offrent une navigation rapide et efficace avec un écran couleur informatif tactile. Elles proposent plusieurs modes d’application intégrés. De ce fait, même les tâches de pesée les plus complexes deviennent faciles à exécuter.
Structure
  • Boîtier en ABS, plateau en acier inox, couvercle de protection de rechange
Écran
  • Écran tactile couleur LCD graphique WQVGA (diagonale de 4,3 in), clavier QWERTY et pavé numérique pour une saisie rapide GLP et GMP données et autres données d'application
  • Un grand écran robuste permet un fonctionnement facile grâce à une structure de menu informative à icônes qui guide l’utilisateur à chaque étape de la pesée
Caractéristiques de conception
  • Temps de stabilisation rapide en une seconde augmentant la productivité
  • Indicateur de niveau initial
  • Un système de protection antisurcharge supérieur intégré protège la balance dans les environnements difficiles et exigeants
  • Indicateurs de charge insuffisante
  • Indicateur de batterie faible et arrêt automatique
  • Indicateur de stabilité
  • Étalonnage : étalonnage de portée externe ou de la linéarité sélectionnable par l’utilisateur / numérique avec un poids externe
  • Conception compacte et fine empilable pour le stockage
  • Le support de sécurité intégré empêche les vols
  • Pesée intégrale sous le crochet pour les applications de pesée inférieures
  • Plateforme de pesée amovible en acier inox
  • Fonction Save-to-USB (enregistrer sur clé USB)
  • Interrupteur de verrouillage du menu pour verrouiller l’équilibre dans une configuration spécifique
  • Verrouillage intégré pour le transport / stockage
  • Neuf langues d’exploitation (anglais, espagnol, allemand, italien, français, polonais, hongrois, tchèque et turc) pour faciliter la pesée
Fonctionnement
  • AC Adaptateur (inclus), piles (non incluses)
Communication
  • RS232 en option, USB hôte, USB appareil, Bluetooth ou Ethernet
Pare-vent
  • Conçu avec un couvercle supérieur facile à retirer
  • Protège l’échantillon des éléments extérieurs, augmentant ainsi la vitesse et la répétabilité des mesures
Applications
  • Pesée : Détermine le poids des articles sur le plateau dans l'unité de mesure sélectionnée.
  • Pourcentage de pesée : mesure le poids d’un échantillon et l’affiche en pourcentage par rapport à un poids de référence préétabli.
  • Comptage des pièces : Compte le nombre de pièces sur le plateau en utilisant un poids uniforme.
  • Contrôle pondéral : Compare le poids d'un échantillon aux limites cibles.
  • Pesage dynamique/animal : pèse un chargement d’échantillon instable et calcule la moyenne des pesées sur une certaine période.
  • Totalisation : Mesure le poids cumulé de plusieurs articles et le total cumulé peut dépasser la capacité de la balance.
  • Détermination de la densité : Détermine la densité des solides ou des liquides. Grâce au crochet de pesée intégré sous la balance, il est possible de réaliser des tests de densité relative pour les objets difficiles à positionner sur le plateau de pesée.
  • Maintien de l'affichage : Maintient manuellement le dernier poids stable ou la première valeur de poids stable la plus élevée affichée.
  • Pesage en moles : Mesure automatiquement le poids d'un échantillon et le convertit en moles.
Certifications
OIML F2 ou ASTM classe 4
Compliance
  • Sécurité du produit : IEC/EN 61010-1 ; UL Std. No. 61010-1
  • Compatibilité électromagnétique : IEC/EN 61326-1 Classe B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité OIML F2 ou ASTM classe 4
Type de connexion En option RS-232, hôte USB, périphérique USB, Bluetooth ou transfert de données direct vers le PC, Plug-and-Play.
Capacité 620 g
Précision affichage 0,01 g
Format mg, g, kg, ct, N, oz, ozt, dwt, lb, lb:oz, grn, hk
À utiliser avec (application) Pesée générale, laboratoire, environnement industriel
Comprend Sans pare-vent
Linéarité 0,02 g
Matériau Plastique ABS, acier inoxydable
Modèle STX622
Forme du bac Rond
Reproductibilité 0,01 g
Temps de stabilisation 1 s
Plage de températures (métrique) 10°C à 40°C
Charge de test 300 g, M1
Type Balance de précision portable
Modes de pesée Pesée, comptage des pièces, pesée en pourcentage, pesée de vérification
Dimensions (P x L x H) 22,4 x 20,2 x 5,4 cm
Diamètre (métrique) du bac externe 120 mm
Poids (métrique) 1 kg
Alimentation électrique Adaptateur secteur (inclus) ou 4 piles AA (non incluses)