Learn More
Sampling Systems tige d'extension du grattoir
Code produit 30040269 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable (316L)
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30040269 Acier inoxydable (316L) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30040269 Fournisseur Sampling Systems Code fournisseur A1171000
Expédition estimée: 28-12-2026
Notre rallonge permet d'étendre la portée de nos grattoirs stériles.
  • tige d'extension de 1 m
  • Fabriqué en acier inoxydable 316L
  • Idéal pour accéder aux zones difficiles d'accès
  • Livraison rapide
  • Disponible sur stock
Spécification
Type de produit Tige d’extension
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Jetable Réutilisable
Matériau Acier inoxydable (316L)