Learn More
BOLA Grattoirs
Code produit 10309381
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
50 mm
90 mm
120 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
10309381 50 mm 1 pièce
10610372 90 mm 1 pièce
10013551 120 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10309381 Fournisseur BOLA Code fournisseur H91602
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.22€
    132.28€ / 1 pièces
    Économisez 43.94€
    24% de réduction
Expédition estimée: 20-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Grattoirs en PTFE solide
  • Grattoirs en PTFE à extrémité conique.
  • Prise en main idéale grâce à la grande poignée et à la large lame.
  • Résistance chimique universelle.
Spécification
Stérilité Non stériles
Autoclavable Autoclavable
Longueur (métrique) 160 mm
Largeur (métrique) 50 mm