Learn More
Fisherbrand™ Tamis
Description
- Agit en conjonction avec le socle en fonte d’aluminium
- Sert de support de gel poreux
- Distribue uniformément la chaleur et le vide
- Évite la fissuration du gel pendant le séchage
- Taille des pores de la feuille en acier inoxydable : 1mm
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Système de sécheur de gel à vide GD-5040 (FB7737) |
| Type | Tamis |