Learn More
Fisherbrand™ Tamis
Code produit 12358546
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Système de sécheur de gel à vide GD-5040 (FB7737)
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Conditionnement
12358546 Système de sécheur de gel à vide GD-5040 (FB7737) 1 pièce
10589391 Système de sécheur de gel à vide GD-5040 (FB7737) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12358546 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur GDSSS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Accessoire à utiliser avec des sécheurs de gel sous vide
  • Agit en conjonction avec le socle en fonte d’aluminium
  • Sert de support de gel poreux
  • Distribue uniformément la chaleur et le vide
  • Évite la fissuration du gel pendant le séchage
  • Taille des pores de la feuille en acier inoxydable : 1mm
Specifications
À utiliser avec (équipement) Système de sécheur de gel à vide GD-5040 (FB7737)
Type Tamis