Learn More
Roetzmeier™ Bouchon à vis de 1,5 po avec vanne de contrôle de la pression
Code produit 10647862
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
10647862 Acier inoxydable 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10647862 Fournisseur Roetzmeier™ Code fournisseur K150
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Bouchon à vis conçu pour le stockage en toute sécurité des liquides inflammables.
  • Bouchon à vis
  • En acier inox 304
  • Joints en PTFE
  • Comprend un régulateur de pression
  • Peut être utilisé avec tous les cylindres de 10 L/25 L et boîtes de sécurité Roetzmeier™
  • Pour une sécurité maximale pour vous et vos solvants
Spécification
Bouchon inclus Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
À utiliser avec (équipement) Boîtes de sécurité et 10D, 10DI, 10K, 25K
Matériau Acier inoxydable
Température max. (métrique) 200°C
Forme Rond
Poids (impériale) 0,4 lb
Poids (métrique) 0,182 kg