Learn More
KARTELL Récipient avec bouchon à vis
Description
- Récipient pour spécimens.
- Bouchon en polyéthylène garantissant une étanchéité parfaite, avec un bord fraisé permettant une ouverture/fermeture sûre et facile.
- Sans étiquette.
- Excellente résistance aux hautes et basses températures et aux agents chimiques.
- Sans latex.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient à échantillons |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (impériale) | 2 oz |
| Capacité (métrique) | 60 ml |
| Fit for Purpose | Qualité certifiée |