Learn More
SI Analytics™ Bouchon à vis
Code produit 10468952 Tous les produits SI Analytics Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Flacon pour échantillon de 100 ml
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (application) Conditionnement
10468952 Flacon pour échantillon de 100 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10468952 Fournisseur SI Analytics™ Code fournisseur 285420885
Expédition estimée: 07-12-2026
SI Analytics™ Le bouchon à vis est une pièce de rechange pour un flacon d'échantillon de 100 mL et possède un filetage de taille GL 45.
  • Bouchon avec filetage GL 45
  • Bouchon de rechange pour flacon échantillon de 100 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Bouchon à vis GL 45
À utiliser avec (équipement) VZ 7081
À utiliser avec (application) Flacon pour échantillon de 100 ml