Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à bouchon à vis avec septum
Code produit 11557340 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3,5 ml
7 ml
Conditionnement:
72 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Conditionnement
11557340 7 ml 72 pièces
11547340 3,5 ml 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11557340 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur TS13028
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un flacon et un système de fermeture pratiques, polyvalents et économiques, choisissez les flacons avec bouchon à vis et septum Thermo Scientific™.
Pour un flacon et un système de fermeture pratiques, polyvalents et économiques, choisissez les flacons avec bouchon à vis et septum Thermo Scientific™. Fabriqués en verre borosilicaté autoclavable et disponibles avec un large assortiment de bouchons et d’accessoires spéciaux, ces flacons conviennent parfaitement à la collecte d’échantillons et aux petites réactions de dérivatisation pour une utilisation avec la chromatographie en phase gazeuse (GC) et liquide (LC) automatisée, ainsi que pour le stockage de réactifs et d’étalons dans des conditions d’étanchéité parfaite avec un accès instantané par seringue. La boîte compartimentée robuste avec couvercle à charnière permet d’accéder facilement aux flacons, bouchons et septa et constitue une unité de stockage pratique des échantillons. Des flacons transparents et ambrés sont disponibles.
Applications
Le flacon transparent ou ambré de 40 ml avec disque Thermo Scientific convient à un échantillonnage discret de l’eau en vertu de la norme américaine U.S. EPA 40 CFR Parties 136 et 141.
Les flacons transparents et ambrés de 1,5 ml conviennent aux échantillonneurs automatiques GC et LC qui utilisent des flacons standard de 12 ?non-ascii? 32 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description 7 ml ; transparent
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 17 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 7 ml
Volume (métrique) total 7 ml
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 15-425
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Hauteur (métrique) 60 mm
Type de produit Flacon avec septum