Learn More
Heinz Herenz Tubes à essai à bouchon à vis
Code produit 30158323
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 mL
Conditionnement:
500 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
30158323 20 mL 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30158323 Fournisseur Heinz Herenz Code fournisseur 1130682
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.94€
    72.92€ / 500 pièces
    Économisez 40.02€
    35% de réduction
Expédition estimée: 18-12-2026
Tubes à essai PS à bouchon à vis.
  • Tubes à essai
  • PS
  • 16 x 150 mm
  • 20 ml
  • Bouchon à vis bleu
  • Cylindrique
Spécification
Capacité (métrique) 20 mL
Longueur (métrique) 150 mm
Matériau Polystyrène
Forme Cylindrique
Jetable Réutilisable
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube à essai
Forme du fond Arrondi