Learn More
Greiner Bio-One Bouchons à vis pour microtubes à centrifuger de 12 mm
Description
- Non stérile
- Matériau :PE de haute qualité
- Convient aux tubes d’un diamètre de :12mm
- Avec joint torique
Spécification
Spécification
| Comprend | Joint torique |
| Type de produit | Bouchon à vis |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Bleu |
| Nbre par carton | 5000 |
| Stérilité | Non stérile |
| À utiliser avec (équipement) | Microtubes à centrifuger de 12 mm |