Learn More
Labcon™ Bouchons à vis avec joint en élastomère pour microtubes SuperClear™
Code produit 17577906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Assorties
Blanc
Bleu
Jaune
Naturel
Orange
Rouge
Vert
Violet
Conditionnement:
500 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
17577906 Blanc 500 pièces
17507916 Rouge 500 pièces
17597906 Orange 500 pièces
17587906 Jaune 500 pièces
17537916 Vert 500 pièces
17527916 Bleu 500 pièces
17517916 Violet 500 pièces
17567906 Naturel 500 pièces
17547916 Assorties 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 17577906 Fournisseur Labcon™ Code fournisseur 36028710009
Expédition estimée: 01-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces bouchons à vis avec joint en élastomère sont disponibles dans une large gamme de couleurs.
  • Pour microtubes à centrifuger SuperClear™
  • Avec joint en élastomère intégré
  • Le bouchon comprend une surface de préhension douce
  • Sans endotoxines (apyrogènes)
  • Résine de PP de classe USP VI
  • Fabriqué aux É
Spécification
Diamètre (métrique) externe 12,7 mm
Matériau Polypropylène
Couleur Blanc
Format Emballé
Hauteur (métrique) 6,1 mm
Nb par paquet 500/paquet
Nbre par carton 5000/Carton
Quantité 500 bouchons/sachet, 10 sachets/boîte
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 0,5 à 2 ml