Description
Les flacons de chromatographie peuvent être distingués en fonction de la taille et de la finition (à visser, à sertir ou à clipser). Ils sont disponibles en verre transparent et ambré et avec ou sans zone d’écriture. Les tailles de flacons les plus courantes pour les flacons de chromatographie liquide sont de 12 x 32 mm et de 15 x 45 mm. Selon la ressource, les flacons de 12 x 32 mm seront également décrits comme des flacons de 1,5 ml, 1,8 ml ou 2,0 ml.
- Flacons standard pour de nombreuses applications HPLC
- Conditionnés dans des boîtes en PP inviolables et refermables pour une protection contre la contamination pendant le transport et le stockage
- Zone d’écriture en céramique blanche et marques de remplissage en option pour un étiquetage facile
Spécification
Spécification
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (5.1) |
| Volume (métrique) | 1,5 ml |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 0,9 mm |
| Taille du bouchon | ND8 |
| Marking Spot | Oui |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Afficher plus |