Learn More
Cole-Parmer™ Flacons à vis
Code produit 11710139 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
2 ml
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) unitSize
11710139 2 ml 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11710139 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 9872102
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
La conception polyvalente de ces flacons à filetage offre des performances exceptionnelles à un prix économique.
  • Disponible avec des zones de marquage graduées sur lesquelles on peut écrire avec un crayon n° 2.
  • L'ouverture étroite permet l'utilisation de fermetures et de septa à filetage de 8 à 425 mm.
  • Conçu pour fonctionner dans une grande variété d’échantillonneurs automatiques nécessitant des flacons à col étroit.
Spécification
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0,3 in
Diamètre (impériale) externe 0,5 in
Diamètre (métrique) de l’ouverture 8 mm
Diamètre (métrique) externe 12 mm
Matériau Verre borosilicaté
Volume (métrique) 2 ml
Graduée Oui
Graduations 0,5 ml
Modèle Plat
Volume (impérial) 0,07 oz.
Volume (métrique) total 2 mL
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Flacon à vis