Learn More
DWK Life Sciences Bouteille à bouchon vissé, carré, ambré, verre sodocalcique, à col étroit, filetage DIN forme haute
Code produit 11742055 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11742055 250 mL 10 pièces
11742025 100 mL 10 pièces
11752055 500 mL 10 pièces
11762055 1000 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11742055 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 238163655
Promotions sur la verrerie de laboratoire
Utilisez le code promo 28509
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Flacons en verre sodocalcique ambrés carrés, à col étroit.
Flacons carrés en verre sodocalcique ambré (type 3), col étroit, filetage DIN forme haute.
  • Le verre ambré offre une protection UV
  • Forme carrée pour un emballage efficace
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
À utiliser avec (application) Stockage de matériaux sensibles à la lumière ; transport et expédition de matériaux sensibles à la lumière
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) 32
Diamètre (métrique) 64 mm
Autoclavable Non autoclavable