Learn More
DWK Life Sciences Flacon à bouchon vissé, carré, transparent, verre sodocalcique, à col large, filetage DIN forme courte
Code produit 13187374 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
10 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
13187374 250 mL 10 pièces
13124354 500 mL 10 pièces
13107444 1000 mL 10 pièces
12891004 100 mL 10 pièces
10787945 50 mL 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 13187374 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 238203607
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.30€
    57.40€ / 10 pièces
    Économisez 5.90€
    9% de réduction
En stock
Flacons en verre sodocalcique transparents carrés, à col large.
Flacons carrés en verre sodocalcique transparent (type 3), col large, filetage DIN forme courte.
  • Forme carrée pour un emballage efficace
  • Le col large permet un accès facile
Spécification
Capacité (métrique) 250 mL
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons et des réactifs ; prélèvement d’échantillons ; transport et expédition
Matériau Verre sodocalcique
Quantité 10/Bte
Filetage (métrique) GL 45
Diamètre (métrique) 64 mm
Autoclavable Non autoclavable