Learn More
Globe Scientific Tubes d’échantillons à bouchon à vis, gradués
Code produit 31924087 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme du fond:
Conique, autonome
Rond
Rond (autostable)
Capacité (métrique):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Conditionnement:
1000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme du fond Capacité (métrique) Conditionnement
31924087 Rond 5 mL 1000 pièces
31921639 Conique, autonome 1.2 mL 1000 pièces
31923351 Rond 2 mL 1000 pièces
31923783 Rond (autostable) 2 mL 1000 pièces
31923030 Rond (autostable) 3 mL 1000 pièces
31921923 Rond 4 mL 1000 pièces
31923321 Rond (autostable) 4 mL 1000 pièces
31922040 Rond (autostable) 5 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31924087 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6058
Expédition estimée: 30-12-2026
Ces tubes et capuchons ont été conçus pour le stockage et le transport de matériel biologique avec des caractéristiques graduées
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène non toxique et offrent résistance et clarté avec les produits gradués
  • Le flacon possède des filetages externes, qui offrent une surface intérieure lisse et uniforme, réduisant ainsi le risque de contamination
  • Les bouchons à vis sont également en polypropylène, offrant le même coefficient de dilatation que les tubes
  • Cela, combiné à une lèvre intérieure en polypropylène, assure une étanchéité d’étanchéité, même à des températures variables
  • Les capuchons présentent une longue jupe et un filetage ultra-rapide qui permet de les retirer ou de les sceller d’un seul tour
  • Les capuchons sont disponibles avec ou sans joint torique en silicone et sont disponibles dans une variété de couleurs
  • Les bouchons à vis sont également en polypropylène, offrant le même coefficient de dilatation que les tubes
  • Cela, combiné à une lèvre intérieure en polypropylène, assure une étanchéité d’étanchéité, même à des températures variables
  • Les capuchons présentent une longue jupe et un filetage ultra-rapide qui permet de les retirer ou de les sceller d’un seul tour
*Note : Les bouchons à vis sont vendus séparément.
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 5 mL
Forme du fond Rond
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Stérilité Non stérile
Graduated Oui
Type de produit Tube à bouchon vissé