Learn More
Globe Scientific Tubes à bouchon à vis, non gradués
Code produit 31923796 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Forme du fond:
Conique, autonome
Rond
Rond (autostable)
Capacité (métrique):
1.2 mL
2 mL
3 mL
4 mL
5 mL
Conditionnement:
1000 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Forme du fond Capacité (métrique) Conditionnement
31923796 Rond 4 mL 1000 pièces
31923641 Conique, autonome 1.2 mL 1000 pièces
31921818 Rond 2 mL 1000 pièces
31922475 Rond (autostable) 2 mL 1000 pièces
31922964 Rond (autostable) 3 mL 1000 pièces
31922344 Rond (autostable) 4 mL 1000 pièces
31922265 Rond (autostable) 5 mL 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 31923796 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6034
Expédition estimée: 30-12-2026
Ces tubes et capuchons ont été conçus pour le stockage et le transport de matières biologiques, avec des matériaux non gradués
  • Les tubes sont fabriqués en polypropylène non toxique et offrent solidité et clarté avec les non gradués
  • Le flacon possède des filetages externes, qui offrent une surface intérieure lisse et uniforme, réduisant ainsi le risque de contamination
  • Les bouchons à vis sont également en polypropylène, offrant le même coefficient de dilatation que les tubes
  • Cela, combiné à une lèvre intérieure en polypropylène, assure une étanchéité d’étanchéité, même à des températures variables
  • Les capuchons présentent une longue jupe et un filetage ultra-rapide qui permet de les retirer ou de les sceller d’un seul tour
  • Les capuchons sont disponibles avec ou sans joint torique en silicone et sont disponibles dans une variété de couleurs
  • Les bouchons à vis sont également en polypropylène, offrant le même coefficient de dilatation que les tubes
  • Cela, combiné à une lèvre intérieure en polypropylène, assure une étanchéité d’étanchéité, même à des températures variables
  • Les capuchons présentent une longue jupe et un filetage ultra-rapide qui permet de les retirer ou de les sceller d’un seul tour
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Capacité (métrique) 4 mL
Forme du fond Rond
Matériau Polypropylène
Type de filetage Externe
Stérilité Non stérile
Graduated Non
Type de produit Tube à échantillons