Learn More
Globe Scientific Bouchons à vis pour tubes de stockage
Code produit 31922657 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Conditionnement:
1000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
31922657 Naturel 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 31922657 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 6136
Expédition estimée: 11-01-2027
Conçus pour être utilisés avec les tubes d’échantillon Globe Scientific . Globe Scientific Les bouchons à vis pour tubes de stockage sont fabriqués en polypropylène, offrant le même coefficient de dilatation que les tubes qu’ils bouchent. Cela, ainsi qu’une lèvre interne en polypropylène, assure un joint étanche même à des températures variables.
  • Pour une utilisation avec les tubes d’échantillonnage Globe Scientific (21-200-102)
  • La construction en polypropylène offre le même coefficient de dilatation que les tubes qu’elle adapte
  • Le rebord intérieur en polypropylène assure une étanchéité même à des températures changeantes
  • Présente une longue jupe et un filetage ultra-rapide qui permet de la retirer ou de la sceller d’un seul tour
Spécification
Type de produit Screw Cap with O-ring
Autoclavable Autoclavable
Matériau Polypropylène
Couleur Naturel
Quantité 1000/Pk.
À utiliser avec (équipement) Globe Scientific Tubes d’échantillonnage avec filetage externe (21-200-102)