Learn More
Lenz Laborglasintrumente Tubes à filetage pour souffleuses
Description
- Conformes à la norme DIN 12216 en plus de la norme
- Avec filetage DIN (GL)
- Matériau : DURAN™
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) | 16 mm |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Épaisseur (métrique) | 1,8 mm |
| Quantité d’emballage | 10/paquet |
| Diamètre du filetage | 18 GL |