Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes à filetage pour souffleuses
Code produit 10693351
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur totale (métrique):
140 mm
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur totale (métrique) Conditionnement
10693351 140 mm 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10693351 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01300032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.00€
    42.81€ / 10 pièces
    Économisez 19.19€
    30% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Fabriqué en verre borosilicaté. Les tubes à filetage Lenz Laborglasinstrumente™ pour souffleuses présentent une résistance élevée aux chocs thermiques et à la corrosion chimique. Le tube combiné à des raccords en plastique permet une connexion étroi
  • Conforme à la norme DIN ISO 12216 en plus de la norme
  • Avec filetage DIN (GL)
  • Matériau : DURAN™
Spécification
Certifications/Conformité DIN 12216
Diamètre (métrique) 28 mm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Longueur totale (métrique) 140 mm
Épaisseur (métrique) 2,0 mm
Quantité d’emballage 10
Diamètre du filetage 32