Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Tubes filetés avec cône NS
Code produit 10550042
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité d’emballage:
1
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité d’emballage Conditionnement
10550042 1 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10550042 Fournisseur Lenz Laborglasinstrumente™ Code fournisseur 01312524
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21.55€
    11.11€ / 1 pièces
    Économisez 10.44€
    48% de réduction
Expédition estimée: 12-01-2027
Fabriqué en verre borosilicaté. Les tubes à filetage Lenz Laborglasinstrumente™ avec cône NS sont parfaits pour les cultures cellulaires en laboratoire.
  • Conformes à la norme DIN 12257 en plus de la norme
  • Avec filetage DIN (GL) et cône (NS)
  • En tubulure DURAN™
Spécification
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Quantité d’emballage 1
Diamètre du filetage 25