Learn More
Labconco™ Pompe à vide à spirales
Code produit 17510775 Tous les produits Labconco Corporation Produits
Change view
Click to view available options
Débit:
189 l/min
195 l/min
Alimentation électrique:
115 V, 50/60 Hz
230 V, 50 / 60 Hz
Poids (métrique):
26,8 kg
28 kg
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Débit Alimentation électrique Poids (métrique) unitSize
17510775 195 l/min 115 V, 50/60 Hz 26,8 kg 1 pièce
15914232 189 l/min 230 V, 50 / 60 Hz 28 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 17510775 Fournisseur Labconco™ Code fournisseur 7587000
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour une utilisation avec les lyophilisateurs FreeZone™ - Pompes sèches sans huile nécessitant très peu d’entretien. La pompe à vide à spirales Labconco™ est une pompe sèche qui utilise deux rouleaux en spirale pour comprimer l’air et les vape
  • Remplacement des spirales recommandé toutes les 40 000 heures d’utilisation
  • Manipule la vapeur d’eau mieux que la plupart des types de pompes et fait beaucoup moins de bruit pendant le fonctionnement
  • Capacité de déplacement de 189 à 195 l/min, en fonction de la fréquence de fonctionnement
  • Pompes totalement exemptes d’huile avec une conception strictement sans hydrocarbures
  • Tous les modèles sont résistants aux acides Chemraz™ vannes et raccords en acier inoxydable pour une résistance à la corrosion
  • Avec onduleur pour changer la tension de fonctionnement sur le terrain si nécessaire
  • Le dia. ext. de la sortie du vide est de 1,9 cm (0,75 in)
  • Peut être utilisé avec des échantillons de solutions aqueuses et de solvants, y compris l’acétonitrile, ainsi qu’avec des applications de concentration
Spécification
Vide max. <7 x 10⁻³ mbar
Comprend Cordons d’alimentation de 115 V et 230 V
Alimentation électrique 115 V, 50/60 Hz
Profondeur (métrique) 50,8 cm
Poids (impériale) 59 lb
Poids (métrique) 26,8 kg
Débit 195 l/min
À utiliser avec Zone franche™ Systèmes de lyophilisation
Hauteur totale (impériale) 15 in
Hauteur totale (métrique) 38,1 cm
Largeur totale (impériale) 12 in
Largeur totale (métrique) 30,4 cm
Type de pompe Pompe à vide
Pression maximale 1 atm
Tension 115 V