Learn More
Micronova™ Brosses à récurer
Code produit 12755745 Tous les produits Micronova Produits
Change view
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur unitSize
12755745 Blanc 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12755745 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur BRWH05
Edge
Ces brosses à récurer de précision à poils raides sont disponibles en deux styles différents pour le nettoyage précis des crevasses, des bourrelets et des recoins de matériel. Fabriquées avec des matériaux approuvés par la FDA.
La brosse à récurer et la brosse à récurer de précision Micronova sont fabriquées avec des matériaux approuvés par la FDA et ne se fissurent pas au fil du temps. Cette brosse à récurer est dotée d’un bloc de plastique en forme de fer de 8 pouces avec une poignée incurvée et confortable qui protège les mains contre les bords en métal. Les poils en polyester rigides en forme de V plat garantissent un contact maximal avec le bac. La brosse à récurer de précision est une brosse en forme de brosse à dents de 7 pouces avec des poils en nylon raides et un manche en plastique.
  • Brosses à récurer de précision
  • Conçues pour les fissures, les bourrelets et les recoins de matériel
  • Brosse à récurer (BRWH-05) : manche incurvé avec poils en polyester raides
  • Brosse à récurer de précision (BRWH-74) : forme de brosse à dents avec poils en nylon raides
  • Base et poils conformes à la FDA
Spécification
Type de produit Brosse à récurer
Bristle Material Polyester
Matériau de la poignée Plastique
Stérilité Non stériles
Autoclavable Non autoclavable
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
Couleur Blanc
Diamètre (impériale) des poils 3 po
Diamètre (métrique) des poils 7,6 cm
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (application) Brosse à récurer pour le nettoyage précis des crevasses, des bourrelets et des recoins de matériel
Longueur (impériale) 8 in
Longueur (métrique) 20,3 cm
Quantité 1 de chaque
Résistant à Produits chimiques
Dimensions 203 x 76 mm
Largeur (impériale) des poils 3 in
Largeur (métrique) des poils 7,6 cm