Learn More
3M™ Doodlebug™ Tampon de nettoyage 8440
Code produit 17198850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Conditionnement:
30 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Conditionnement
17198850 Blanc 30 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17198850 Fournisseur 3M™ Doodlebug™ Code fournisseur 7100194291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    146.46€ / 30 pièces
    Économisez 97.54€
    39% de réduction
Expédition estimée: 05-01-2027
Nettoie en toute sécurité les carreaux de céramique, le verre et la fibre de verre. Supprime les marques de salissures des sols sans dépolir la finition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Tampon à récurer
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Nettoyage
Longueur (métrique) 117 mm