Learn More
BOLA Colonnes de lavage
Code produit 10014860
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10014860 500 ml 1 pièce
10024860 1 000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10014860 Fournisseur BOLA Code fournisseur A11704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1312.50€
    524.17€ / 1 pièces
    Économisez 788.33€
    60% de réduction
Expédition estimée: 01-10-2026
Colonnes de lavage FEP/PTFE
  • Colonne de lavage haute et mince en FEP.
  • Le tube d'entrée et de sortie ainsi que le tube de remontée sont en FEP (5,6 x 8 mm), le bas et le haut sont en PTFE pur.
  • La fritte PTFE standard a une taille de pores d'environ μ5 m et est vissée sur le tube de montée avec un filetage M8x1.
  • Il peut être échangé avec le distributeur de gaz PTFE à alésages fins (Cat. No. N 1501-16) qui nécessite une pression primaire plus faible.
  • Transparente
  • Produit incassable
  • Mélange intense des gaz dû à la hauteur du tube de remontée
  • Frit facilement échangeable
Specifications
Capacité (métrique) 500 ml
Diamètre (métrique) extérieur 54 mm
Hauteur (métrique) 400 mm