Learn More
Thermo Scientific Chemicals Scutellarine
Code produit 16524474 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16524474 250 mg 250mg
16514474 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16524474 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 465132500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 27740-01-8 | C21H18O12 | 462.36 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27740-01-8
Poids moléculaire (g/mol) 462.36
Clé InChI DJSISFGPUUYILV-ZFORQUDYSA-N
Nom IUPAC Acide (2S,3S,4S,5R,6S)-6-{[5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphényl)-4-oxo-4H-chromen-7-yl]oxy}-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylique
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(O)C(O)=C3C(=O)C=C(OC3=C2)C2=CC=C(O)C=C2)O[C@@H]([C@H]1O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Scutellarin
Formule moléculaire C21H18O12
Quantité 250 mg
Poids de la formule 462.36