Learn More
Scutellarin, MedChemExpress
Description
Scutellarin, an active flavone isolated from Scutellaria baicalensis, can down-regulates the STAT3/Girdin/Akt signaling in HCC cells, and inhibits RANKL-mediated MAPK and NF-κB signaling pathway in osteoclasts. Scutellarin is active against HIV-1IIIB, HIV-1(74V) and HIV-1KM018 with EC50s of 26 μM, 253 μM and 136 μM, respectively.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Scutellarin |
| CAS | 27740-01-8 |
| Couleur | Light Green |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H18O12 |
| Quantité | 25 mg |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 100 mg/mL (216.28 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(C=C(C1=CC=C(O)C=C1)OC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3C(O)=O)=C4O)C2=C4O |
| Poids moléculaire (g/mol) | 462.36 |
| Poids de la formule | 462.36 |
| Afficher plus |