Learn More
Scutellarin, TRC
Code produit 17950925
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17950925 25 mg 25mg
17914225 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17950925 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS20190025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27740-01-8
Formule moléculaire C21 H18 O12
Poids moléculaire (g/mol) 462.36
Nom IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-6-[5,6-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4-oxochromen-7-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](Oc2cc3OC(=CC(=O)c3c(O)c2O)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Scutellarin
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C21H18O12/c22-8-3-1-7(2-4-8)10-5-9(23)13-11(31-10)6-12(14(24)15(13)25)32-21-18(28)16(26)17(27)19(33-21)20(29)30/h1-6,16-19,21-22,24-28H,(H,29,30)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Poids de la formule 462.0798