Learn More
Tocris Bioscience™ SD 1008
GREENER_CHOICE
Code produit 18055912
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18055912 10 mg 10mg
18034882 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 18055912 Fournisseur Tocris Bioscience™ Code fournisseur 3035/10
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor
JAK2/STAT3 signaling pathway inhibitor. Inhibits activation of STAT3, JAK2 and Src. Induces apoptosis in cell lines expressing constitutively active tyrosine-phosphorylated STAT3.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 960201-81-4
Formule moléculaire C18H19NO5
Spécification
Nom chimique ou matériau SD 1008
Quantité 10 mg
Poids de la formule 329.35
Pureté >99%
Poids moléculaire 329.352