Learn More
Solution SDS, solution de dodécylsulfate de sodium 20 %, biologie moléculaire/électrophorèse, Fisher BioReagents™
Code produit 10607443
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 ml
1 L
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Conditionnement:
1L
200mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607443 1 L Flacon Nalgene en PE 1L
10607633 200 ml Flacon poly 200mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607443 Fournisseur Fisher BioReagents Code fournisseur BP13111
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS : 151-21-3 | Formule moléculaire : C12H25NaO4S | Poids moléculaire : 288,38 g/mol
Solution SDS, solution de dodécylsulfate de sodium 20 %, biologie moléculaire / électrophorèse
  • Solution prémélangée sans DNase, RNase et protéase contenant 20 % de SDS pour les procédures d’extraction des protéines et de l’ADN
  • Réduisez le temps de préparation en utilisant cette solution SDS préfabriquée
  • SDS est un détergent couramment utilisé dans la purification des protéines, l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) et d’autres applications de biologie moléculaire
  • La solution SDS est également utilisée pour perturber les membranes cellulaires et dissocier les complexes acides nucléiques-protéines dans les procédures d’extraction de l’ADN
  • Destinée à la recherche uniquement ; ne convient pas aux diagnostics humains ou animaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 151-21-3 , 7732-18-5
Formule moléculaire C12H25NaO4S
Poids moléculaire (g/mol) 288.38
Numéro MDL MFCD00036175
Clé InChI DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme Sodium lauryl sulfate, SDS
CID PubChem 3423265
ChEBI CHEBI:8984
SMILES [Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
Spécification
Absorbance 0,4 max (solution à 0,1 %) à 230 nm, 0,1 max (solution à 0,1 %) à 280 nm
Nom chimique ou matériau Sodium Dodecyl Sulfate
Couleur Incolore
Note relative au nom Solution à 20 %
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 100 °C
Densité 1.01g/cm³
Concentration 19,5 à 20,5 %
Quantité 1 L
Identification Test de réussite
Conditionnement Flacon Nalgene en PE
Notes de qualité de la pureté Sans DNase, RNase ni protéases
Plage de pourcentage du dosage (sous le nom de sulfate d’alcool gras) : ≥99 %
Formule linéaire CH3(CH2)10CH2OSO3Na
Merck Index 15, 8768
Nom IUPAC sodium ; dodécylsulfate
Poids de la formule 288.38
Pourcentage de pureté ≥99 %
Qualité Électrophorèse/Biologie moléculaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.