Learn More
Thermo Scientific Chemicals Se-méthylseleno-L-cystéine, 98 %
Code produit 10167463 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10167463 1 g Flacon en verre 1g
10096383 50 mg Flacon en verre 50mg
10125370 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10167463 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 300640010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 26046-90-2 | C4H9NO2Se | 182.092 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26046-90-2
Formule moléculaire C4H9NO2Se
Poids moléculaire (g/mol) 182.092
Numéro MDL MFCD00800565
Clé InChI XDSSPSLGNGIIHP-VKHMYHEASA-N
Synonyme methylselenocysteine, se-methylselenocysteine, se-methyl-l-selenocysteine, 3-methylseleno-l-alanine, selenium-methylselenocystine, r-2-amino-3-methylselanyl propanoic acid, se-methyl-seleno-l-cysteine, unii-twk220499z, ccris 5465, l-alanine, 3-methylseleno
CID PubChem 147004
ChEBI CHEBI:27812
Nom IUPAC acide (2R)-2-amino-3-méthylsélanylpropanoïque
SMILES C[Se]CC(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Se-methylseleno-L-cysteine
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 182.08
Pourcentage de pureté ≥97.5%
Forme physique Poudre