Learn More
Macherey-Nagel™ Sable de mer
Code produit 10219891 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Sable de mer
Conditionnement:
1000g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
10219891 Sable de mer 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219891 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 727423
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    54.80€
    47.36€ / 1000g
    Économisez 7.44€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Destiné à la préparation des colonnes à utiliser en chromatographie Flash basse pression. Le sable de mer Macherey-Nagel™ est lavé à l’acide et calciné, et est disponible en flacon de 1 kg.
Lors du conditionnement d’une colonne pour une utilisation en chromatographie Flash basse pression, les utilisateurs doivent s’assurer que l’adsorbant ne peut pas être rincé de la colonne et qu’il ne se retrouve pas suspendu dans l’éluant. Le sable de mer est placé au-dessus et au-dessous de la silice pour assurer un lit de gel stable.
  • Un tampon de rembourrage en fibre de verre est placé devant le robinet et une couche de sable de mer (environ 0,5–1,0 cm) est remplie au-dessus
  • Ensuite, l’adsorbant sec est conditionné dans la colonne et est réglé jusqu’à ce former un lit de gel stable
  • Le lit de silice est recouvert d’une autre couche de sable de mer (environ 0,5–1,0 cm) pour éviter la suspension de la surface de silice
Spécification
Matériau Sable de mer lavé à l’acide et calciné
Type Sable de mer
À utiliser avec (application) Chromatographie flash à basse pression
À utiliser avec (équipement) Colonnes de chromatographie Flash en verre