Learn More
Agarose SeaKem™ LE, Lonza™
Code produit 11580717
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
125 g
500 g
Conditionnement:
1 pièce
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11580717 25 g 25g
11590717 100 g 1 pièce
11570717 125 g 1 pièce
11500727 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11580717 Fournisseur Lonza Code fournisseur 50001
Idéal pour l’analyse courante des acides nucléiques par électrophorèse sur gel et transfert.L’agarose SeaKem™ LE résout fortement l’ADN et fournit une résolution constante de lot à lot.
  • Pour analyse/transfert d’ADN
  • De qualité biologie moléculaire
  • EEO 0,09–0,13
  • Température de gélification 36°± 1,5°C
  • Sans DNase / RNase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau SeaKem LE Agarose
Quantité 25 g