Learn More
BRAND™ Film de scellage Seal-R-film™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
15 m
38 m
75 m
Largeur (métrique):
50 mm
100 mm
500 mm
Conditionnement:
15m
38m
75m
Description
- Le film de scellage peut être étiré pour que sa longueur d’origine soit triplée
- Le Seal-R-film™ s’adapte toujours, même à des formes irrégulières
- À des fins de traçabilité, chaque rouleau est doté d’une identification de lot
- À l’aide du couteau BRAND dédié aux films de scellage, vous pouvez couper les rouleaux de 50 et 100 mm de largeur de manière efficace et économique et les stocker proprement
Spécification
Spécification
| Description de l’article | Film de scellage BRAND Seal-R-film™, 75 m de longueur pour 50 mm de largeur |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Longueur (métrique) | 75 m |
| Matériau | Cire minérale, polyoléfine |
| À utiliser avec (équipement) | Béchers, flacons et autres récipients |