Learn More
asecos™ Tapis d'étanchéité
Code produit 17896356 Tous les produits asecos Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
400,00 mm
600,00 mm
800,00 mm
1 000,00 mm
1 200,00 mm
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Largeur (métrique) unitSize
17896356 400,00 mm 1 pièce
17806536 600,00 mm 1 pièce
17886406 800,00 mm 1 pièce
17866466 1 000,00 mm 1 pièce
17826536 1 200,00 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 17896356 Fournisseur asecos™ Code fournisseur 9902
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Le tapis d'étanchéité assure une protection rapide en cas de fuite de liquides.
  • Empêche, en cas d'incendie ou d'urgence, la contamination des environs par des liquides polluants.
  • Film de protection avec poignées intégrées inclus
  • Résistant à l'eau, aux hydrocarbures et à la plupart des produits chimiques
  • Le matériau extrêmement dense et flexible qui adhère à la face inférieure s'adapte parfaitement à la nature du sol.
  • Peut être utilisé plusieurs fois
Spécification
Couleur Jaune
Matériau Polyuréthane
Type Esteras de barrera contra derrames
Longueur (impériale) 15,75 in
Longueur (métrique) 400.00 mm
Largeur (impériale) 15,75 in
Largeur (métrique) 400,00 mm
Hauteur (impériale) 0,31 in
Hauteur (métrique) 8.00 mm
Poids (impériale) 3.86 lb.
Poids (métrique) 1.75 kg