Learn More
BRAND™ Bague d’étanchéité pour dessiccateur
Code produit 10568471 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Description:
Taille nominale 200 mm
Taille nominale 250 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Description Conditionnement
10568471 Taille nominale 250 mm 1 pièce
10017780 Taille nominale 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10568471 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 65824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20.15€
    15.38€ / 1 pièces
    Économisez 4.77€
    23% de réduction
En stock
Garantit l’étanchéité pour les applications avec dessiccateur
  • Structure en CR
  • À utiliser avec les dessiccateurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Taille nominale 250 mm
Matériau Caoutchouc chloroprène
À utiliser avec (équipement) Pour dessiccateurs
Type de produit Bague d’étanchéité du dessiccateur
Quantité 1