Learn More
DWK Life Sciences Bague d’étanchéité pour joints sphériques polis (VITON)
Code produit 15804498 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Taille du joint:
13 NS
19 NS
29 NS
64 NS
Conditionnement:
10 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Taille du joint unitSize
15804498 13 NS 10 pièces
15814498 19 NS 10 pièces
15824498 64 NS 10 pièces
15894488 29 NS 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15804498 Fournisseur DWK Life Sciences Code fournisseur 1155355
 Article restreint
Expédition estimée: 08-10-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Pour l’étanchéité des joints rodés sans joints rodés DURAN™, en particulier pour les applications sous vide.
Les rotules sans joints rodés ne scellent que par l’intermédiaire de la bague d’étanchéité. Les bagues d’étanchéité en VITON sont utilisées dans les applications sous vide.
  • En raison des propriétés du matériau, elles peuvent être utilisées pour les travaux avec des exigences élevées en matière de résistance chimique de la bague d’étanchéité.
  • Bague d’étanchéité en VITON
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Étanchéité des joints sphériques rodés non poncés
Taille du joint 13 NS
Quantité 10/boîte
Matériau Viton