Learn More
Abcam Kit d’analyse d’activité des gènes et phosphatases alcalines du SEAP Reporter (luminométrique)
Product Code. 32115721 Shop All Abcam Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 96 Tests
Unit Size:
96 tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
32115721 1 x 96 Tests 96 tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 32115721 Supplier Abcam Supplier No. ab3234601x96Tests
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Mesurer l’activité SEAP dans 30 m dans des échantillons cellulaires, extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’essai du gène rapporteur SEAP et de l’activité de phosphatase alcaline AB323460. Sensibilité >0,0048 mU/puits. Utilisation avec Microplate.
Mesurer l’activité SEAP dans 30 m dans des échantillons cellulaires, extraits cellulaires/tissulaires avec le kit d’essai du gène rapporteur SEAP et de l’activité de phosphatase alcaline AB323460. Sensibilité >0,0048 mU/puits. Utilisation avec Microplate.
Le produit est soumis aux éléments suivants : Abcam Déclaration d’utilisation restreinte
Specifications
Quantité 1 x 96 Tests