Learn More
Acide sébacique, TRC
Code produit 30426029
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30426029 10 g 10g
30412114 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30426029 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS21141010G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,8-Octanedicarboxylic acid (Decanedioic acid)
CAS 111-20-6
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C10 H18 O4
Quantité 10 g
Synonyme Decanedioic acid (9CI','ACI), Sebacic acid (8CI), 1,10-Decanedioic acid, 1,8-Octanedicarboxylic acid, n-Decanedioic acid, NSC 19492, NSC 97405
Formule InChI InChI=1S/C10H18O4/c11-9(12)7-5-3-1-2-4-6-8-10(13)14/h1-8H2,(H,11,12)(H,13,14)
SMILES OC(=O)CCCCCCCCC(=O)O
Nom IUPAC Acide décanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Poids de la formule 202.1205
Pourcentage de pureté >95