Learn More
Chlorure de sebacoyle, 92 %, technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15790849 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15790849 500 g Flacon en verre 500g
10668313 50 g Flacon en verre 50g
10422261 250 g Flacon en verre 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15790849 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 294905000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Chlorure de sebacoyle, 92 %, C10H16Cl2O2, numéro CAS-111-19-3, chlorure d’acide décanedioïque, chlorure de sebacoyl, cp, chlorure d’octane-1,8-dicarbonyle, chlorure de sebacyle, dichlorure de sebacoyl, dichlorure d’acide sebacique, chlorure de sebacoyl, chlorure de sebacoyl, acmc-1byrk, chlorure de décanedioyl, 500 g, 90 % min (GC)
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-19-3
Formule moléculaire C10H16Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.14
Numéro MDL MFCD00000770
Clé InChI WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
CID PubChem 66072
Nom IUPAC Dichlorure de décanedioyl
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sebacoyl chloride
Point de fusion -2.5°C
Couleur Blanc à beige
Densité 1.1210g/mL
Point d’ébullition 220.0°C (75.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 90% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCO(CH2)8COCl
Indice de réfraction 1.4670 to 1.4700
Quantité 500 g
Beilstein 02, 719
Gravité spécifique 1.121
Informations sur la solubilité Solubility in water: may decompose. Other solubilities: soluble in hydrocarbons and ethers
Poids de la formule 239.14
Pourcentage de pureté 92%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sebacoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride, Hydrochloric acid, Decanedioic acid