Learn More
Chlorure de sébacoyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11412337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11412337 25 g 25g
11422337 100 g 100g
11432337 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11412337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14226.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 111-19-3 | C10H16Cl2O2 | 239.136 g/mol
Sebacoyl chloride is used in the synthesis of nylon-6,10 polymer by reacting with hexamethylenediamine. It is also used to prepare decanedioic acid bis-(3-dimethylamino-propyl) ester in the presence of triethylamine as catalyst. It is used as an intermediate in chemical synthesis. It is involved in the production of polyamide microcapsules by polycondensation of p-phenylenediamine with sebacoyl chloride using diethylenetriamine (DETA) cross-linker and oleic acid as a plasticizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de sébacoyle est utilisé dans la synthèse du polymère de nylon-6,10 en réagissant avec l’hexaméthylènediamine. Il est également utilisé pour préparer l’ester bis-(3-diméthylamino-propyl) d’acide décanedioïque en présence de triéthylamine comme catalyseur. Il est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique. Il participe à la production de microcapsules en polyamide par polycondensation de la p-phénylènediamine avec du chlorure de sébacoyle à l’aide d’un agent de réticulation de diéthylènetriamine (DETA) et d’acide oléique comme plastifiant.
Solubilité
Miscible aux hydrocarbures et aux éthers.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec l’eau, les acides, les bases, les amines, les alcools et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 111-19-3
Formule moléculaire C10H16Cl2O2
Poids moléculaire (g/mol) 239.136
Numéro MDL MFCD00000770
Clé InChI WMPOZLHMGVKUEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sebacoyl chloride, sebacyl chloride, sebacoyl dichloride, sebacic acid dichloride, decanedioyl chloride, sebacoylchloride, octane-1,8-dicarbonyl chloride, sebacoyl chloride, cp, acmc-1byrk, decanedioic acid chloride
CID PubChem 66072
Nom IUPAC Dichlorure de décanedioyl
SMILES C(CCCCC(=O)Cl)CCCC(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Sebacoyl chloride
Point de fusion -5°C
Densité 1.121
Point d’ébullition 161°C (14 mmHg)
Point d’éclair 165°C (329°F)
Odeur Acrid
Indice de réfraction 1.468
Quantité 25 g
Numéro UN UN2922
Beilstein 1365665
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with hydrocarbons and ethers.
Poids de la formule 239.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sebacoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H310-Mortel par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Decanedioyl dichloride