Learn More
Chlorure de sebacoyl, extra pure, solution à 5 % dans le trichloroéthylène, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10529580 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre revêtu de plastique
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10529580 100 mL Flacon en verre revêtu de plastique 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10529580 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0423/PB05
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sebacoyl Chloride
Note relative au nom Solution à 5 % dans le trichloroéthylène
CAS 79-01-6
Point de fusion -2.5°C
Couleur Incolore
Densité 1.121g/mL at 25°C
Point d’ébullition 220°C
Point d’éclair >230°F
Notes de qualité de la pureté Extra Pure
Conditionnement Flacon en verre revêtu de plastique
Formule moléculaire C2HCl3
Indice de réfraction n20/D 1.468
Numéro MDL 770
Quantité 100 mL
Numéro UN 1710
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme trichloroethylene, trichloroethene, ethene, trichloro, trilene, trichlorethylene, ethinyl trichloride, ethylene trichloride, acetylene trichloride, chlorilen, narcogen
Informations sur la solubilité Reacts violently with water liberating toxic gas. Incompatible with water, oxidizing agents, amines, alcohols.
Clé InChI XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=C(Cl)Cl)Cl
Nom IUPAC 1,1,2-trichloroéthène
Poids moléculaire (g/mol) 131.38
CID PubChem 6575
ChEBI CHEBI:16602
Poids de la formule 239.14
Qualité SLR
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solution à 5 % dans le trichloroéthylène
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sebacoyl chloride solution 5% in trichloroethylene
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Trichloroethylene, Decanedioyl dichloride