Learn More
Sec-butanol, 99 +%, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10125040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10125040 1 L Flacon en verre 1L
10590594 2.5 L Flacon en verre 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10125040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 220290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.95€
    64.30€ / 1L
    Économisez 5.65€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC Butane-2-ol
SMILES CCC(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau sec-Butanol
Point de fusion -115.0°C
Note relative au nom For analysis
Densité 0.8100g/mL
Quantité 1 L
Point d’éclair 24°C
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Gravité spécifique 0.81
Formule linéaire C2H5CH(OH)CH3
Viscosité 4.2 mPa.s (20°C)
Eau 0.1% max.
Beilstein 01, 371
Merck Index 15, 1543
Point d’ébullition 99.0°C
Informations sur la solubilité Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, ester, ether and benzene
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • sec-Butanol
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol