Learn More
Sec-butanol, 99 %, Extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10537264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
1L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10537264 100 mL Flacon en verre AcroSeal™ 100mL
10653605 1 L Flacon en verre AcroSeal™ 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10537264 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 610261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.40€
    42.10€ / 100mL
    Économisez 1.30€
    2% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-92-2
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL MFCD00004569
Clé InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
CID PubChem 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nom IUPAC Butane-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau sec-Butanol
Densité 0.81g/mL
Quantité 100 mL
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire C2H5CH(OH)CH3
Eau 50ppm max.
Beilstein 01, 371
Merck Index 15, 1543
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra sec